3,6-Dichloropicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8123-100G OR8123-25G OR8123-500G
APOSOR8123-100GEA 58.4 EUR
APOSOR8123-100G APOSOR8123-25G APOSOR8123-500G
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078655
CAS nummer: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4