5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8125-1G OR8125-250MG
APOSOR8125-1GEA 110 EUR
APOSOR8125-1G APOSOR8125-250MG
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid
Formule: C₈H₁₁NO₅S
Smeltpunt: 169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180761
CAS nummer: 306936-39-0
UN: 3261
ADR: 8,II