1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8127-1G OR8127-250MG OR8127-5G
APOSOR8127-1GEA 146 EUR
APOSOR8127-1G APOSOR8127-250MG APOSOR8127-5G
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
1-Methylimidazole-4-sulphonamide
Formule: C₄H₇N₃O₂S
Smeltpunt: 222…224 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02091382
CAS nummer: 111124-90-4