4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8176-25G OR8176-5G
APOSOR8176-25GEA 36.6 EUR
APOSOR8176-25G APOSOR8176-5G
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrNO₄
Smeltpunt: 199…206 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00272137
CAS nummer: 6319-40-0