1-Bromo-6-phenylhexane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (6-Bromohex-1-yl)benzene
OR8181-1G OR8181-5G
APOSOR8181-1GEA 30.8 EUR
APOSOR8181-1G APOSOR8181-5G
1-Bromo-6-phenylhexane 98%
1-Bromo-6-phenylhexane
Formule: C₆H₅(CH₂)₆Br
Kookpunt: 77…78 °C/0,075mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236022
CAS nummer: 27976-27-8