4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8182-100G OR8182-25G OR8182-5G
APOSOR8182-100GEA 695 EUR
APOSOR8182-100G APOSOR8182-25G APOSOR8182-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 95%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Formule: C₈H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00171470
CAS nummer: 6523-49-5