5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)-5-nitrobenzoic acid
OR8191-1G OR8191-250MG
APOSOR8191-1GEA 87.6 EUR
APOSOR8191-1G APOSOR8191-250MG
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₅
Smeltpunt: 172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052231
CAS nummer: 175136-71-7