Phenylacetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8217-25G OR8217-100G OR8217-500G
APOSOR8217-25GEA 22 EUR
APOSOR8217-25G APOSOR8217-100G APOSOR8217-500G
Phenylacetylene
Phenylacetylene
Formule: C₈H₆
Kookpunt: 142…144 °C
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 27 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008570
CAS nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III