3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
OR8226-1G OR8226-25G OR8226-5G
APOSOR8226-1GEA 22 EUR
APOSOR8226-1G APOSOR8226-25G APOSOR8226-5G
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
Smeltpunt: 160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 288067-35-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III