2-Nitroresorcinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8239-100G OR8239-25G OR8239-500G
APOSOR8239-100GEA 158 EUR
APOSOR8239-100G APOSOR8239-25G APOSOR8239-500G
2-Nitroresorcinol
2-Nitroresorcinol
Formule: C₆H₅NO₄
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007124
CAS nummer: 601-89-8