Benzophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR8243-1KG
OR8243-500G
APOSOR8243-1KGEA
110
EUR
APOSOR8243-1KG
APOSOR8243-500G
Benzophenone
Benzophenone
Formule:
C₁₃H₁₀O Kookpunt: 305 °C Smeltpunt: 47…51 °C Vlampunt: 138 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003076 CAS nummer: 119-61-9 EINECS: 204-337-6 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |