1-Nitroso-2-naphthol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalene, 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
OR8246-10G OR8246-250G OR8246-50G
APOSOR8246-10GEA 95.1 EUR
APOSOR8246-10G APOSOR8246-250G APOSOR8246-50G
1-Nitroso-2-naphthol 99%
1-Nitroso-2-naphthol
Formule: C₁₀H₇NO₂
Smeltpunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003884
CAS nummer: 131-91-9