4-Nitrophthalonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR8247-100G
OR8247-25G
OR8247-5G
OR8247-500G
OR8247-1KG
APOSOR8247-100GEA
33.7
EUR
APOSOR8247-100G
APOSOR8247-25G
APOSOR8247-5G
APOSOR8247-500G
APOSOR8247-1KG
4-Nitrophthalonitrile
4-Nitrophthalonitrile
Formule:
C₈H₃N₃O₂ Smeltpunt: 136…144 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040301 CAS nummer: 31643-49-9 EINECS: 250-748-9 |