4-Nitrophenethyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8248-10G OR8248-50G
APOSOR8248-10GEA 14.8 EUR
APOSOR8248-10G APOSOR8248-50G
4-Nitrophenethyl bromide
4-Nitrophenethyl bromide
Formule: C₈H₈BrNO₂
Kookpunt: 116 °C/0,2mmHg
Smeltpunt: 67…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007386
CAS nummer: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable