8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8255-100G OR8255-25G
APOSOR8255-100GEA 128 EUR
APOSOR8255-100G APOSOR8255-25G
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Formule: C₉H₇NO₂
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006739
CAS nummer: 1127-45-3