5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8257-1G OR8257-25G OR8257-5G
APOSOR8257-1GEA 23.4 EUR
APOSOR8257-1G APOSOR8257-25G APOSOR8257-5G
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Formule: C₁₀H₇Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023984
CAS nummer: 72-80-0
EINECS: 200-789-3