5-Methoxyanthranilic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR8266-100G
OR8266-25G
OR8266-5G
APOSOR8266-100GEA
277
EUR
APOSOR8266-100G
APOSOR8266-25G
APOSOR8266-5G
5-Methoxyanthranilic acid
5-Methoxyanthranilic acid
Formule:
C₈H₉NO₃ Smeltpunt: 148…152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016509 CAS nummer: 6705-03-9 |