2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
OR8271-25G OR8271-5G OR8271-100G
APOSOR8271-25GEA 95 EUR
APOSOR8271-25G APOSOR8271-5G APOSOR8271-100G
2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
2',3'-Dichloroacetophenone
Formule: C₈H₆Cl₂O
Kookpunt: 106…108 °C/2,0mmHg
Dichtheid: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052988
CAS nummer: 56041-57-7
EINECS: 259-954-3