4-Chloro-7-methoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8277-1G OR8277-250MG
APOSOR8277-1GEA 29.2 EUR
APOSOR8277-1G APOSOR8277-250MG
4-Chloro-7-methoxyquinoline
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659036
CAS nummer: 68500-37-8