cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8278-100MG OR8278-250MG
APOSOR8278-100MGEA 43.8 EUR
APOSOR8278-100MG APOSOR8278-250MG
cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₅H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659964
CAS nummer: 74316-27-1