4-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8282-25G OR8282-5G OR8282-100MG OR8282-10G
APOSOR8282-25GEA 594 EUR
APOSOR8282-25G APOSOR8282-5G APOSOR8282-100MG APOSOR8282-10G
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₇BO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01319040
CAS nummer: 162607-15-0