trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8283-25G OR8283-5G
APOSOR8283-25GEA 30.8 EUR
APOSOR8283-25G APOSOR8283-5G
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Formule: C₉H₆Cl₂O₂
Smeltpunt: 233…235 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004373
CAS nummer: 20595-45-3