4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8285-100G OR8285-25G
APOSOR8285-100GEA 233 EUR
APOSOR8285-100G APOSOR8285-25G
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Smeltpunt: 55…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646112
CAS nummer: 4316-97-6
UN: 3261
ADR: 8,II