4-Aminopyrimidine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8287-25G OR8287-5G OR8287-1G
APOSOR8287-25GEA 184 EUR
APOSOR8287-25G APOSOR8287-5G APOSOR8287-1G
4-Aminopyrimidine 97+%
4-Aminopyrimidine
Formule: C₄H₅N₃
Smeltpunt: 147…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006112
CAS nummer: 591-54-8