4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chloropyrimidin-4-ylamine, 6-Chloropyrimidin-4-amine, 6-Chloro-4-pyrimidinamine, 6-Chlor-4-pyrimidinamin
OR8288-25G OR8288-100G OR8288-500G
APOSOR8288-25GEA 22 EUR
APOSOR8288-25G APOSOR8288-100G APOSOR8288-500G
4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
4-Amino-6-chloropyrimidine
Formule: C₄H₄ClN₃
Smeltpunt: 214…219 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053576
CAS nummer: 5305-59-9