3-Benzyloxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8289-1G OR8289-25G
APOSOR8289-1GEA 17.7 EUR
APOSOR8289-1G APOSOR8289-25G
3-Benzyloxyaniline 98%
3-Benzyloxyaniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
Smeltpunt: 63…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007784
CAS nummer: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6