7-Methoxy-4-quinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8294-100G OR8294-25G OR8294-5G
APOSOR8294-100GEA 354 EUR
APOSOR8294-100G APOSOR8294-25G APOSOR8294-5G
7-Methoxy-4-quinolinol
7-Methoxy-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₉NO₂
Smeltpunt: 213…217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00169015
CAS nummer: 82121-05-9
UN: 3335
ADR: 9,III