3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8296-1G OR8296-5G
APOSOR8296-1GEA 132 EUR
APOSOR8296-1G APOSOR8296-5G
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide
Formule: C₁₁H₁₃BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258763
CAS nummer: 929000-34-0