1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8299-1G OR8299-250MG
APOSOR8299-1GEA 370 EUR
APOSOR8299-1G APOSOR8299-250MG
1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline 96%
1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
Smeltpunt: 113…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258768
CAS nummer: 21902-37-4