6-Chloro-4-quinazolone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8300-1G OR8300-5G
APOSOR8300-1GEA 70.2 EUR
APOSOR8300-1G APOSOR8300-5G
6-Chloro-4-quinazolone 98%
6-Chloro-4-quinazolone
Formule: C₈H₅ClN₂O
Smeltpunt: 271…274 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01686365
CAS nummer: 16064-14-5