3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8307-1G OR8307-5G
APOSOR8307-1GEA 139 EUR
APOSOR8307-1G APOSOR8307-5G
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide
Formule: C₉H₉BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258761
CAS nummer: 929000-26-0