2-Bromo-4'-(1-piperidinyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Piperidin-1-yl)phenacyl bromide
OR8309-1G OR8309-5G
APOSOR8309-1GEA 103 EUR
APOSOR8309-1G APOSOR8309-5G
2-Bromo-4'-(1-piperidinyl)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(1-piperidinyl)acetophenone
Formule: C₁₃H₁₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06808683
CAS nummer: 210832-84-1
UN: 3261
ADR: 8,III