3-Bromo-5-nitrobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8311-1G OR8311-5G
APOSOR8311-1GEA 139 EUR
APOSOR8311-1G APOSOR8311-5G
3-Bromo-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-5-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01529620
CAS nummer: 54321-80-1