3-Bromo-N-ethyl-5-nitrobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8312-1G OR8312-5G
APOSOR8312-1GEA 132 EUR
APOSOR8312-1G APOSOR8312-5G
3-Bromo-N-ethyl-5-nitrobenzamide
3-Bromo-N-ethyl-5-nitrobenzamide
Formule: C₉H₉BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258762
CAS nummer: 929000-30-6