4-Chloro-o-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8324-100G OR8324-25G
APOSOR8324-100GEA 149 EUR
APOSOR8324-100G APOSOR8324-25G
4-Chloro-o-xylene 98%
4-Chloro-o-xylene
Formule: C₈H₉Cl
Kookpunt: 221…223 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000596
CAS nummer: 615-60-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable