N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Pyrrole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-2-Pyrroleboronic acid
OR8332-5G OR8332-1G
APOSOR8332-5GEA 49.7 EUR
APOSOR8332-5G APOSOR8332-1G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₄
Smeltpunt: 93…98 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01318939
CAS nummer: 135884-31-0