4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8339-1G OR8339-5G
APOSOR8339-1GEA 80.4 EUR
APOSOR8339-1G APOSOR8339-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₂Si
Smeltpunt: 177…178 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06203324
CAS nummer: 16116-80-6