4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline, 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
OR8340-1G OR8340-5G OR8340-25G
APOSOR8340-1GEA 49.7 EUR
APOSOR8340-1G APOSOR8340-5G APOSOR8340-25G
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₅NSi
MW: 189.33 g/mol
Smeltpunt: 94…98 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03695479
CAS nummer: 75867-39-9