N-Methylcyclohexylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8357-100G OR8357-5G
APOSOR8357-100GEA 44 EUR
APOSOR8357-100G APOSOR8357-5G
N-Methylcyclohexylamine
N-Methylcyclohexylamine
Formule: C₇H₁₅N
Kookpunt: 149 °C
Smeltpunt: –9…–7 °C
Dichtheid: 0,868 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003832
CAS nummer: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II