2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8387-1G OR8387-5G
APOSOR8387-1GEA 308 EUR
APOSOR8387-1G APOSOR8387-5G
2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₅S
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025927
CAS nummer: 208191-64-4