2-Chloronicotinonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
OR8401-100G OR8401-25G OR8401-5G
APOSOR8401-100GEA 26.3 EUR
APOSOR8401-100G APOSOR8401-25G APOSOR8401-5G
2-Chloronicotinonitrile 97%
2-Chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56 g/mol
Kookpunt: 112 °C/1mmHg
Smeltpunt: 104…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014628
CAS nummer: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III