2-Chloro-4-formylthiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8404-100MG OR8404-1G OR8404-250MG
APOSOR8404-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR8404-100MG APOSOR8404-1G APOSOR8404-250MG
2-Chloro-4-formylthiazole
2-Chloro-4-formylthiazole
Formule: C₄H₂ClNOS
Smeltpunt: 104…105 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09702023
CAS nummer: 5198-79-8