2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8405-1G OR8405-5G
APOSOR8405-1GEA 301 EUR
APOSOR8405-1G APOSOR8405-5G
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Formule: C₄H₄ClNOS
Kookpunt: 46 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09265529
CAS nummer: 5198-85-6