2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8407-1G OR8407-5G
APOSOR8407-1GEA 26.3 EUR
APOSOR8407-1G APOSOR8407-5G
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07787392
CAS nummer: 335654-06-3