2,5-Dibromothiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8408-1G OR8408-5G OR8408-25G
APOSOR8408-1GEA 0 EUR
APOSOR8408-1G APOSOR8408-5G APOSOR8408-25G
2,5-Dibromothiazole 97%
2,5-Dibromothiazole
Formule: C₃HBr₂NS
Smeltpunt: 45…49 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016891
CAS nummer: 4175-78-4