(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (Z)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR8411-1G OR8411-5G
APOSOR8411-1GEA 322 EUR
APOSOR8411-1G APOSOR8411-5G
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₉BO₃
Kookpunt: 50 °C/0,3mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09702441
CAS nummer: 219489-07-3