1H-Pyrazole-5-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Borono-1H-pyrazole, 2H-Pyrazole-3-boronic acid, (1H-Pyrazol-5-yl)boronic acid
OR8413-1G OR8413-10G OR8413-5G
APOSOR8413-1GEA 52.6 EUR
APOSOR8413-1G APOSOR8413-10G APOSOR8413-5G
1H-Pyrazole-5-boronic acid
1H-Pyrazole-5-boronic acid
Formule: C₃H₅BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368247
CAS nummer: 376584-63-3