1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8414-1G OR8414-5G OR8414-250MG
APOSOR8414-1GEA 24.9 EUR
APOSOR8414-1G APOSOR8414-5G APOSOR8414-250MG
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₃H₅BN₂O₂
Smeltpunt: 146…151 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368251
CAS nummer: 763120-58-7