1-Propylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8415-1G OR8415-25G OR8415-10G
APOSOR8415-1GEA 22 EUR
APOSOR8415-1G APOSOR8415-25G APOSOR8415-10G
1-Propylboronic acid 97%
1-Propylboronic acid
Formule: C₃H₉BO₂
Smeltpunt: 105…108 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01074564
CAS nummer: 17745-45-8