3-Phenoxybenzyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8418-25G OR8418-5G OR8418-1G
APOSOR8418-25GEA 271 EUR
APOSOR8418-25G APOSOR8418-5G APOSOR8418-1G
3-Phenoxybenzyl chloride 98%
3-Phenoxybenzyl chloride
Formule: C₁₃H₁₁ClO
Kookpunt: 141…142 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,189 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040866
CAS nummer: 53874-66-1
EINECS: 258-831-1
UN: 1760
ADR: 8,II